90404
Thioglycolate Broth with Resazurine
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Fluid Thioglycolate Medium
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 7937:2004
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 0.75 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.00 g/L
L-cystine, 0.50 g/L
dextrose, 5.50 g/L
resazurine, 0.001 g/L
sodium chloride, 2.50 g/L
sodium thioglycolate, 0.50 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.1±0.2
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing
microbiology
Compatibilità
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques