Documenti
STBMRFA94
Millipore
Fluido A in bottiglia con tappo a vite e setto perforabile, 900mL
ready-to-use, bottle volume 900 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluido A, Soluzione di lavaggio, Soluzione di risciacquo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For rinsing and dilution
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pack of 4 bottles
bottle of
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
900 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il fluido A è un tampone di uso comune che soddisfa gli standard della farmacopea europea (EP) 2.6.1, della farmacopea degli Stati Uniti (USP) 71 e della farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il prodotto si presenta come un liquido limpido incolore, con pH 7,1 ± 0,2 a 25°C. Può essere conservato a 2-25°C (protetto dalla luce) per 12 mesi. Ogni scatola contiene 4 flaconi da 900 ml di liquido, dotati di tappo a vite con chiusura a setto per ridurre il rischio di contaminazioni crociate e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il fluido A viene utilizzato per il risciacquo di soluzioni acquose durante i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana. Nella stessa applicazione, viene utilizzato per diluire i solidi solubili. Questo prodotto viene inoltre raccomandato come fluido di risciacquo per la filtrazione su membrana di prodotti non sterili. Eccellente per la dissoluzione e la diluizione dei campioni, per la ricostituzione dei preparati di microrganismi commerciali o come terreno per il trasporto dei microrganismi.
Test di sterilità
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto
Terreno di coltura
Fluido A
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1