Documenti fondamentali
STBMRFA12
Millipore
FLUIDO A
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Scegli un formato
12 EA
CHF 136.00
CHF 136.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 136.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
NACRES:
NA.74
CHF 136.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
agenzia
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For rinsing and dilution
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
screw cap with septum
Confezionamento
bottle of
Volume del flacone
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
Descrizione generale
Il fluido A è un tampone di lavaggio di uso comune che soddisfa gli standard della farmacopea europea (EP) 2.6.1, della farmacopea degli Stati Uniti (USP) 71 e della farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il prodotto si presenta come un liquido limpido incolore, con pH 7,1 ± 0,2 a 25°C. Può essere conservato a 2-25°C (al riparo dalla luce) per 12 mesi. Ogni flacone è dotato di tappo a vite con setto per ridurre il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il Fluido A viene utilizzato per il lavaggio di soluzioni acquose durante i test di sterilità mediante filtrazione su membrana e per la diluizione dei solidi solubili nella stessa applicazione. Questo prodotto viene inoltre raccomandato come fluido di risciacquo per la filtrazione su membrana di prodotti non sterili. Eccellente per la dissoluzione e la diluizione dei campioni, per la ricostituzione dei preparati di microrganismi commerciali o come terreno per il trasporto dei microrganismi.
Test di sterilità
Verifica della carica microbica
Confezionamento
confezione da 12 flaconi, ogni flacone contiene 100 mL di fluido A.
Componenti
Tappo a vite con setto
Terreno di coltura
Fluido A
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1