Documenti
TZHVDV210
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For soluble powders in vials with septa. Red base canister with vented double needle for small vials with septa. Single packed.
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base rossa per test di sterilità, Dispositivo per test di sterilità, dispositivo per la filtrazione su membrana, canister per la filtrazione su membrana, sistema chiuso per la filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Lung. tubo
850 mm
Colore
red Canister Base
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: 2 canister
Steritest® NEO è un dispositivo di filtrazione a membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità. Questo dispositivo garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente durante l′esecuzione del test. Questo sistema di test offre una procedura di analisi ottimizzata e pienamente conforme alle normative se associato alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità. Il dispositivo scioglie/diluisce in diluenti sterili e contemporaneamente filtra la soluzione risultante. L′adattatore ad ago doppio di piccolo calibro è utilizzato per i flaconcini con setti perforabili. La base rossa dei canister sta a indicare la membrana Durapore® in polivinilidene fluoruro (PVDF) idrofilo a basso assorbimento e un drenaggio appositamente ideato. In questo modo si ottimizza l'efficacia dei lavaggi dei prodotti che inibiscono la proliferazione microbica.
Applicazioni
Il dispositivo Steriltest® NEO è utilizzato per test di sterilità di polveri solubili in flaconcini e prodotti ad attività antimicrobica che devono essere diluiti o sciolti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
  • I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che rilasciano un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
  • Nuovo modello di ago
Il nuovo ago è stato perfezionato, riducendone la lunghezza, aggiungendo un′impugnatura antiscivolo e un cappuccio con alette, per garantire all′operatore una presa sicura e una buona maneggevolezza mentre inserisce l′ago nei contenitori di piccole dimensioni.
  • Una gestione intelligente delle operazioni
Il nuovo dispositivo Steritest® NEO per cartucce si avvantaggia di tutta una serie di migliorie, come i morsetti colorati, le graduazioni per misure di volume accurate, un′identificazione ancor più certa e una migliore tracciabilità, grazie alla nuova etichetta rimovibile.
  • Sistema completamente chiuso
Con i dispositivi Steritest® NEO, durante il test di sterilità i prodotti farmaceutici non sono mai esposti all′ambiente esterno. Filtrazione, risciacquo, aggiunta dei terreni e incubazione sono operazioni che vengono condotte in un sistema chiuso.
  • Prestazioni costanti
Test d'integrità effettuato sul 100% delle unità, rigorosi controlli fisici e microbiologici condotti in ogni fase dell'assemblaggio dei dispositivi Steritest® NEO prima del rilascio da parte della produzione.
  • Nuovo utensile tagliatubi
Il morsetto tagliatubi Velax®, montato su tutti dispositivi Steritest® NEO, consente di tagliare i tubi in maniera semplice e sicura.
Confezionamento
Confezione da 10 blister imbustati singolarmente
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Contenuto correlato
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.