TZHADV210
Dispositivo Steritest® NEO
For soluble powders in vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base blu per test di sterilità, Dispositivo per test di sterilità, dispositivo per la filtrazione su membrana, canister per la filtrazione su membrana, sistema chiuso per la filtrazione su membrana
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Lung. tubo
850 mm
Colore
blue Canister Base
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
For soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Steritest® NEO è un dispositivo di filtrazione a membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente durante l′esecuzione del test, riducendo al minimo i falsi positivi e offrendo i massimi livelli di qualità e affidabilità. Questo sistema di test offre una procedura di analisi ottimizzata e pienamente conforme alle normative se associata alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità. L′adattatore ad ago doppio di piccolo calibro è utilizzato per i flaconcini con setti perforabili. I canister con la base blu contraddistinguono la membrana in esteri misti di cellulosa (MCE), che fornisce una portata di filtrazione ottimale per i prodotti standard.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
- I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che rilasciano un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
- Nuovo modello di ago
- Una gestione intelligente delle operazioni
- Sistema completamente chiuso
- Prestazioni costanti
- Nuovo strumento per la disconnessione dei tubi
Confezionamento
Note legali
Configurato per
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.