SF008
ESGRO Complete Gelatin Solution
Sinonimo/i:
Porcine Gelatin Coating Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.