Vai a
G7765
Gelatina
40-50% in H2O
Sinonimo/i:
Gelatina, Gelatina teleosteana
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 436.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
CHF 436.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
fish skin
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~60 kDa
contains
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative, 0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
concentration
40-50% in H2O
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
La gelatina è una miscela eterogenea di proteine ad alto peso molecolare solubili in acqua presente nel collagene. Le proteine si estraggono facendo bollire pelle, tendini, legamenti, ossa ecc. in acqua.
La gelatina è ricavata dal collagene e rappresenta la proteina più abbondante nella matrice extra-cellulare (ECM) dei tessuti. È un materiale bioattivo. La gelatina è costituita da sequenze di proteine della matrice sensibili a metalloproteinasi (MMP).
Application
Usato come agente bloccante in immunochimica.
Gelatina dallo squame di pesci d′acqua fredda è stata usata in un terreno di coltura di incubazione (IM) per l′immunomarcatura di sezioni di cervello di ratti,[1] come componente di un tampone di lavaggio nel Western blot di svariate cellule, come agente bloccante nella colorazione per immunofluorescenza di cellule HeLa.
Biochem/physiol Actions
La gelatina viene accoppiata sia chimicamente che enzimaticamente con la formazione di idrogel tridimensionale (3D).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G704148722G1890
Gelatina 40-50% in H2O
Sigma-Aldrich
G7765
Gelatina
Gelatina solid
Sigma-Aldrich
G7041
Gelatina
Gelatina medium gel strength, suitable for microbiology
Millipore
48722
Gelatina
Gelatina powder, gel strength ~300 g Bloom, Type A, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1890
Gelatina
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
contains
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative, 0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
contains
-
contains
-
contains
-
mol wt
~60 kDa
mol wt
60 kDa
mol wt
-
mol wt
50—100 kDa
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
  2. What is Product G7765, Gelatin from cold water fish skin, soluble in?
    1 answer
    1. Gelatin is soluble in glycerol and acetic acid, and more soluble in hot water than in cold water.
      Helpful?
  3. What is the gel point of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin?
    1 answer
    1. The gel point of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin is 5-10°C. The product will be a gel when storing the product at 2-8°C.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin?
    1 answer
    1. The specification for shelf life is 2 years for unopened bottles stored at 2-8°C.  Each lot is assigned a retest date; this date is given on the Certificate of Analysis avialable from our website.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the difference between type A and type B gelatin?
    1 answer
    1. Type A gelatin is derived from acid-cured tissue whereas Type B gelatin is derived from lime-cured tissue. Type A gelatin has about 78-80 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 7.9-9.0. Type B has 100-115 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 4.7-5.2.