P4417
Tampone fosfato salino
tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tampone fosfato salino, tablet
Forma fisica
tablet
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Colore
white
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
Categorie correlate
Descrizione generale
Fuori dall′ambito della biologia cellulare, il PBS da prova della sua versatilità in applicazioni quali la formulazione di buffer su misura per ottimizzare le interazioni anticorpo-antigene nei test ELISA. In più, il PBS viene utilizzato come tampone di corsa per la cromatografia di affinità per proteine A/G, in quanto facilita la purificazione degli anticorpi basata sul legame specifico con l′antigene. Il PBS gioca un ruolo primario nel lavaggio di cellule e tessuti nell′ambito di procedure di ematologica e di biochimica. Nell′insieme, il PBS si distingue come strumento indispensabile nella ricerca biologica e in quella biochimica, in grado di assicurare isotonicità, capacità tampone, semplicità d′impiego e stabilità. I suoi vari impieghi in biologia cellulare, nella preparazione di reagenti, nella purificazione di proteine e in svariati saggi biologici mettono in evidenza il ruolo di questa soluzione tampone nel progresso della conoscenza scientifica e della comprensione dei fenomeni.
Applicazioni
- nella produzione di idrocolloidi di nanoparticelle di platino (NP-Pt)
- per il lavaggio di campioni di sangue e degli stub per SEM (microscopio elettronico a scansione) prima dell′uso nel SEM
- per preparare soluzioni di agglutinina del germe di grano (lectina) fluorescente (WGA)
- nel saggio ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico) per la diluizione dell'anticorpo di cattura
- per la sospensione dei pellet di cellule durante la centrifugazione
- nelle procedure degli immunodosaggi
Caratteristiche e vantaggi
- Prodotto di qualità elevata indicato per molteplici applicazioni di ricerca
- Può essere usato come componente di tamponi in applicazioni biologiche o biomediche
- Altamente idrosolubile
Ricostituzione
Altre note
Comunemente ordinati con questo prodotto
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolli
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.