MABN819
Anti-Tau Antibody, oligomeric Antibody, clone TOMA-1
clone TOMA-1, from mouse
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau oligomer, Tau oligomer, PHF-tau oligomer, Paired helical filament-tau oligomer, Neurofibrillary tangle protein oligomer
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TOMA-1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals (based on high homology)
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Please refer to the following publications regarding the use of TOMA clones in Dot Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Neutralization, and Western Blotting applications:
1. Vuono, R., et al. (2015). Brain. 138(Pt 7):1907-1918.
2. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2015). J. Neurosci. 35(12):4857-4868.
3. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2014). J. Neurosci. 34(12):4260-4272.
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tau oligmers in 25 µg of Alzheimer′s diseased human brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2