Vai a
AB5076
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 475.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
32
CHF 475.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1012
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-amiloide, β 1-40/42, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Peptide sintetico della beta-amiloide 1-40 coniugato con BSA.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-amiloide, β 1-40/42, è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Western blotting: 1:1.000-1:5.000 (chemiluminescenza)
Immunoistochimica: 1:100 su tessuto cerebrale affetto d′Alzheimer fissato in formalina o paraformaldeide.
ELISA: 1:10.000-1:100.000 (50-100 ng di peptide immunogeno/pozzetto).
Il numero di catalogo del peptide immunogeno di controllo è AG365.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Biochem/physiol Actions
Riconosce il peptide beta-amiloide 1-40/42. Uno dei meccanismi più precoci e più importanti a monte della perdita di memoria e del declino cognitivo osservati nella malattia d′Alzheimer (AD) è quello della scissione proteolitica della proteina precursore dell′amiloide (APP, cromosoma 21), con il rilascio di corti peptidi composti da 40, 42 & 43 amminoacidi (beta-amiloide 1-40, 1-42 e 1-43). La polimerizzazione del peptide beta-amiloide e la sua successiva deposizione (amiloide) a livello neuronale comporta la degenerazione dei neuroni coinvolti nella memoria e nelle funzioni cognitive. Il peptide immunogeno mostra omologia con la beta-amiloide 1-28 e con la beta-amiloide 12-28. Non si osserva reattività crociata con CGRP (peptide correlato al gene della calcitonina).
Physical form
Non purificato
Siero di coniglio. Liquido contenente azoturo di sodio 0,1%.
Preparation Note
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Tessuto cerebrale affetto d′Alzheimer, estratto totale di tessuto cerebrale di topo
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: AB5408
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB1510MAB5208AB5302
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
AB10, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c