Documenti
AB1603
Sigma-Aldrich
Anticorpo FLAG
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Phospho Serine Antibody, Phosphorylation Inhibitor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer)
Descrizione generale
Cellular responses to a variety of extracellular signals occur through phosphorylation or dephosphorylation of intracellular proteins. Abnormal protein phosphorylation may be involved in the progression of numerous diseases, including many forms of cancer, immune system dysfunction and cardiovascular disease. Such changes in protein phosphorylation may be detected by immunocytochemical mapping of cells labeled with anti-phosphoserine or anti-phosphothreonine antibodies and can be correlated with cellular, electrophysiological or behavioral state changes.
Specificità
Il riconoscimento delle proteine contenenti fosfotreonina da parte dell′anti-fosfotreonina è indipendente dalla specie.
Recognizes phosphoserine, peptidyl-phosphoserine, and serine-phosphorylated proteins. Does not cross react with ATP, phosphotyrosine, peptidyl phosphothreonine and serine. Slight cross reactivity with free phosphothreonine. Readily reacts with known phosphoproteins such as phosvitin and alpha casein. Anti-phosphoserine is species independent in reactivity
Immunogeno
Keyhole Limpet Hemocyanin(KLH)- conjugated phosphoserine conjugates.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitation (tissue extracts):
μ
Note that this will immunoprecipitate all phosphoserine proteins in the extracts. μμ
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato alla diluizione 1:250-1:500.
Immagine rappresentativa ottenuta con un precedente lotto.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno comunque determinate dall'utente finale.
L′anticorpo anti-TrkA rivela il livello di TrkA & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nelle analisi di IC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Comuni modificazioni post traduzionali
Qualità
Testato regolarmente mediante Western blotting su lisati di cellule PC12.
Analisi mediante Western blotting: una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato MAP2 in 10 μg di lisato di cellule PC12.
Descrizione del bersaglio
Dipende dal peso molecolare della proteina con tirosina fosforilata rilevata.
Stato fisico
Phosphoserine affinity chromatography
Purified rabbit serum in buffer containing 50% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 °C in aliquote non diluite. Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero finire nella guarnizione del contenitore. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200 L, si consiglia di picchiettare delicatamente il contenitore su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da banco per recuperare il liquido eventualmente finito nel tappo.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
A novel high throughput biochemical assay to evaluate the HuR protein-RNA complex formation.
D'Agostino, VG; Adami, V; Provenzani, A
Testing null
A Crohn's disease-associated NOD2 mutation suppresses transcription of human IL10 by inhibiting activity of the nuclear ribonucleoprotein hnRNP-A1.
Noguchi, E; Homma, Y; Kang, X; Netea, MG; Ma, X
Nature Immunology null
Bon-Hun Koo et al.
The Journal of biological chemistry, 287(27), 22643-22653 (2012-05-12)
Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) functions in diverse biological processes through the degradation of extracellular and non-extracellular matrix molecules. Because of its potential for tissue damage, there are several ways to regulate MMP-2 activity, including gene expression, compartmentalization, zymogen activation, and enzyme
Pkd2+/- vascular smooth muscles develop exaggerated vasocontraction in response to phenylephrine stimulation.
Qian, Q; Hunter, LW; Du, H; Ren, Q; Han, Y; Sieck, GC
Journal of the American Society of Nephrology null
Hongbin Zhang et al.
EMBO reports, 16(10), 1378-1393 (2015-08-26)
Brown adipose tissue (BAT) dissipates chemical energy as heat and can counteract obesity. MicroRNAs are emerging as key regulators in development and disease. Combining microRNA and mRNA microarray profiling followed by bioinformatic analyses, we identified miR-455 as a new regulator