Vai a
AB1607
Anticorpo anti-fosfotreonina
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anticorpo per fosfo-treonina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 451.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
21
CHF 451.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr)
General description
La fosforilazione e la defosforilazione delle proteine sono due meccanismi fondamentali che regolano l′attività delle proteine nelle cellule eucariotiche. Nei tessuti normali, la fosforilazione è un raro evento post-traduzionale, tuttavia il numero di proteine cellulari fosforilate subisce un sostanziale aumento a seguito di processi di attivazione mediati da fosfotirosine, fosfoserine o fosfotreonine (p-tyr/p-ser/p-thr). Molte vie di trasduzione del segnale, come quella dell′EGF, PDGF e del sistema dei recettori dell'insulina, prevedono la fosforilazione di specifici residui tyr/ser/thr da parte di tyr/ser/thr chinasi a seguito del legame ligando-recettore. Le chinasi responsabili della fosforilazione possono essere stimolate dal complesso recettore dei linfociti t-antigene o dai recettori per alcuni fattori di crescita emopoietici; inoltre anche le cellule trasformate da oncogeni virali presentano elevati livelli di tyr/ser/thr fosforilate.
Immunogen
Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH) – coniugata fosfotreonina coniugata e fosvitina.
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
ELISA (saggio chinasico):
Una concentrazione di 0,5 μg/mL di un precedente lotto è stata utilizzata in ELISA.
Immunoprecipitazione:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IP.
Immunoistochimica (paraffina):
Immagine rappresentativa ottenuta con un precedente lotto.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno comunque determinate dall'utente finale.
L'anticorpo anti-fosfotreonina è un anticorpo diretto contro la fosfotreonina adatto all'uso in ELISA, IH(P), IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Comuni modificazioni post traduzionali
Biochem/physiol Actions
Il metodo ELISA competitivo diretto (cattura dell'antigene) ha consentito di determinare che questo anticorpo è specifico per la fosfotreonina. Il legame di Ly-pT-Gly-HRP (0,2μg/100μL/pozzetto) a una micropiastra rivestita di anti-fosfotreonina (0,5μg/100μL/pozzetto) viene inibito del 95% dall'aggiunta di 2-10 μg/mL di anti-fosfotreonina. Non si osserva nessuna evidente inibizione inibendo fosfoserina, fosfotirosina o treonina a concentrazioni fino a 1 mg/mL. L'anticorpo AB1607 riconosce la fosfotreonina, la peptidil-fosfotreonina e le proteine fosforilate in treonina
Il riconoscimento delle proteine contenenti fosfotreonina da parte dell′anti-fosfotreonina è indipendente dalla specie.
Physical form
Policlonale di coniglio purificato in tampone PBS, contenente il 50% di glicerolo e 0,01% di NaN3.
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento in aliquote non diluite conservate a -20ºC.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Analysis Note
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di topo.
Testato regolarmente in Western blotting su lisato di cellule HEK293 trattate con caliculina/acido Okadaico.
Analisi mediante Western blotting: Una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato la FOSFOTREONINA in 10 μg di lisato di cellule HEK293 trattate con caliculina/acido okadaico.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6623A1806AB1603
Anticorpo FLAG Chemicon®, from rabbit
Sigma-Aldrich
AB1603
Anticorpo FLAG
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL, microarray: suitable, western blot: 5-10 μg/mL using A431 cell extracts
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
PTR-8, monoclonal
clone
PT-66, monoclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c