SAB5600203
Anti-Phosphothreonine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM102, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
p-Thr, threonine-phosphorylated proteins
Scegli un formato
CHF 431.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 431.00
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM102, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
all
tecniche
ChIP: 1:100-1:500
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500
western blot: 1:500 —1:2000
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)