Documenti fondamentali
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in mouse
Scegli un formato
100 μL
CHF 450.00
CHF 450.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 450.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 450.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1.51 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)