Documenti
SAB5700525
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.38 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1