P6623
Anti-Phosphothreonine antibody, Mouse monoclonal
clone PTR-8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphothreonine, Phospho Thr, Phospho Threonine, Phospho-Thr, Phospho-Threonine, p-Thr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PTR-8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
~2.5 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using A431 cell extracts
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3