Documenti fondamentali
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
Scegli un formato
250 ML
CHF 55.20
CHF 55.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 55.20
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-093-3
NACRES:
NA.22
CHF 55.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
204-206 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup