Documenti fondamentali
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
Sinonimo/i:
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
Scegli un formato
25 G
CHF 69.40
CHF 69.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 69.40
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Iodoethane contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I7780
Iodoethane