Documenti fondamentali
S356
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
471388
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 33 °C)
Saggio
98%
Impurezze
≤1% phenol
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Salicyladehyde (2-Hydroxybenzaldehyde) may be used in the preparation of pyrocatechol via Dakin reaction.[1]
Salicylaldehyde may be used as starting reagent in the synthesis of novel unsymmetrical chiral Salen Schiff base ligands.[2] It may be used in the preparation of salicylaldehyde phenylhydrazine, a useful indicator for the titration of organometallic reagents.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 301-301 (1994)
The Use of Salicylaldehyde Phenylhydrazone as an Indicator for the Titration of Organometallic Reagents.
Brian E. Love et al.
The Journal of organic chemistry, 64(10), 3755-3756 (2001-10-25)
Unsymmetric chiral salen Schiff bases: A new chiral ligand pool from bis-schiff bases containing two different salicylaldehyde units.
Lopez J, et al.
Tetrahedron Letters, 39(24), 4199-4202 (1998)
Salicin from host plant as precursor of salicylaldehyde in defensive secretion of chrysomeline larvae.
Pasteels JM, et al.
Physiological Entomology, 8(3), 307-314 (1983)
Rhodium(III)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction of salicylaldehydes.
Zhuangzhi Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8092-8096 (2012-06-30)