Vai a
GNWP04700
Filtri a membrana in nylon con pori da 0,2 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.2 μm pore size
Material:
Nylon membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
description
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
≥153 μm , (6 mils), Typical 175μm (6.9 mils)
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥42 psi (2.9 bar)
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
Il filtro a rete in nylon è stato utilizzato per la filtrazione di:
  • estratti di Caulobacter crescentus per studi di metabolomica
  • estratti diCarissa carandas prima della cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)
  • tamponi per HPLC
  • Filtrazione sterilizzante†
  • Saggi biologici
  • Filtrazione di solventi
  • Filtrazione di campioni per le analisi di PFAS
Features and Benefits
  • I filtri in nylon sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni dei pori.
  • Resistenti a solventi aggressivi.
  • Compatibili con un'ampia gamma di solventi.
  • Adatti alla chiarificazione di particelle e alla filtrazione di solventi.
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NY1H09000HNWP04700NY2004700
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
pore size
0.2 μm pore size
pore size
44 % porosity, 100.0 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
14 % porosity, 20.0 μm pore size
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
material
white filter, Nylon membrane, plain filter
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
material
white filter, Nylon membrane, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can these membrane filters be sterilized in the autoclave?
    1 answer
    1. No, nylon membranes should not be autoclaved. They can be sterilized by ethylene oxide exposure or gamma irradiation.
      Helpful?
  2. I would like to request following information on nylon membrane filter. 1) Is this filter suitable for air sampling? 2) Is this filter stable to oxidants ( SO2, NOx and ozone)?
    1 answer
    1. The suitability of this nylon membrane filter for air sampling depends on the specific method chosen. This filter has not been evaluated for stability against oxidants such as sulfur dioxide, nitrogen oxides, and ozone.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review