136441
Dimethyl malonate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyl propanedioate, Malonic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
180-181 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: slightly soluble
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter