Documenti fondamentali
D95204
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
99%
Scegli un formato
100 G
CHF 48.10
CHF 48.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 48.10
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Beilstein:
607635
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 48.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4