Vai a
71456
Master Mix BugBuster®
Sinonimo/i:
Master Mix per lisi cellulare
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Spedizione prevista per OGGIdaBuchs
CHF 290.00
500 mL
Spedizione prevista per OGGIdaBuchs
CHF 873.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106511
CHF 290.00
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Il Master Mix BugBuster® consente un' efficace purificazione delle proteine e altre applicazioni correlate. Fornisce una valida alternativa all'uso di metodi meccanici come la French press o la sonicazione. Le due confezioni disponibili forniscono reagenti sufficienti per l′estrazione delle proteine da 20 g o 100 g di impasto di cellule.
Application
Il Master Mix BugBuster® è stato impiegato:
  • per risospendere e lisare il pellet cellulare durante la purificazione delle proteine
  • per l'estrazione delle proteine per l'analisi mediante immunoblotting
  • come tampone di lisi batterica per la preparazione di corpi di inclusione
Biochem/physiol Actions
Il Reagente per l'estrazione delle proteine BugBuster® è specificamente progettato per disgregare delicatamente la parete cellulare di E. coli, consentendo il rilascio delle proteine solubili. Questa formulazione unica utilizza una miscela di detergenti in grado di rompere efficacemente la parete cellulare senza denaturare le proteine solubili. Combinando il Reagente BugBuster, la soluzione di rLisozima e la nucleasi Benzonase, il nostro Master Mix BugBuster aumenta l'efficienza di estrazione delle proteine e semplifica la successiva elaborazione degli estratti proteici.
Features and Benefits
  • Offre una soluzione comoda, veloce ed economica per il rilascio della proteina di interesse espressa.
  • Il Master Mix elimina la necessità di diluire o di eseguire fasi di aggiunta separate.
  • Per lisare efficientemente i batteri Gram-positivi e Gram-negativi
  • Recupero massimo delle proteine solubili attive
  • In grado di perforare la parete cellulare senza denaturare le proteine solubili
  • Utile per preparare corpi di inclusione a elevata purezza
  • Compatibile con i cocktail di inibitori delle proteasi e delle fosfatasi.
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Tossicità: Manipolazione standard (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
709237092271186
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid