676380
Valproic Acid sodium salt
≥98% (HPLC), solid, HDAC1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Valproic Acid, Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid, Na
Scegli un formato
CHF 156.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 156.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Valproic Acid, Sodium Salt, A cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase (IC₅₀ = 400 µM for HDAC1).
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 9913
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
400 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HDAC1
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Knupfer, M.M., et al. 2001. Anticancer Res.21, 347.
Phiel, C.J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 36734.
Vaden, D.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 15466.
Yuan, P.X., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 31674.
Chen, G., et al. 1999. J. Neurochem.72, 1327.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3