Informazioni su questo articolo
agency
NF
Quality Segment
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
320 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium carbonate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1011360000 | 04022536016535 |
| 1011369051 | 04022536016580 |