420322
IPTG, Dioxane-Free, High Purity
CAS 367-93-1 is used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function.
Sinonimo/i:
IPTG, Dioxane-Free, High Purity, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Impurezze
≤0.1% Dioxane (GC)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
WGK 3