Vai a
PHG0010
Isopropil β-D-1-tiogalattopiranoside
Sinonimo/i:
IPTG, Isopropil β-D-tiogalattoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 510.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1690.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 5670.00
1000 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 28'370.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
EC Number:
206-703-0
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4631
CHF 510.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Application
L′IPTG viene comunemente utilizzato nelle procedure di clonazione che richiedono l′induzione dell′attività della β-galattosidasi. Viene adoperato insieme a X-Gal o Bluo-Gal nella selezione blu-bianco delle colonie di batteri ricombinanti che inducono l′espressione dell′operone lac nell′Escherichia coli. L′IPTG agisce legandosi al repressore lacI e alterandone la conformazione e impedisce così la repressione del gene che codifica la β-galattosidasi, lacZ.
Other Notes
Analogo del galattosio non metabolizzabile.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I5502I12845800-OP
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)