Vai a
A3256
L-(+)-arabinosio
≥99% (GC)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
(+)-arabinosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 92.60
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 278.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1000.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1670.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
CHF 92.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°°(lit.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable, microbiological culture: suitable
color
white to off-white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
General description
L′L-(+)-arabinosio, uno zucchero a cinque atomi di carbonio ampiamente diffuso in natura, riveste un ruolo di rilievo nella ricerca biochimica, in particolare in microbiologia e in biomedicina. Nelle colture microbiche, viene utilizzato come sola fonte di carbonio per diversi batteri, giacché molti batteri contengono un operone arabinosio inducibile che consente loro di utilizzare l′L-arabinosio come fonte di carbonio primaria. Questa caratteristica ha reso l′arabinosio indispensabile nei test microbiologici, ivi incluso il test dell′arabinosio, che permette di valutare la capacità di un microrganismo di fermentare l′arabinosio.Al di fuori della microbiologia, grazie alle sue potenzialità nella ricerca sul drug delivery e sui disordini metabolici, l′L-arabinosio ha acquisito importanza nell′industria biomedica, in particolar modo nel trattamento di patologie quali le varie forme di diabete. Questo zucchero naturale si è dimostrato promettente nella regolazione dei livelli di glucosio nel sangue ed è dotato di proprietà antimicrobiche, al punto da essere diventato oggetto di indagine nella lotta contro le infezioni batteriche. Inoltre, l′L-arabinosio viene utilizzato negli studi sull′espressione proteica, in cui è in grado di fungere da interruttore unidirezionale per la regolazione dell′espressione genica.
Application
L′L-arabinosio è stato impiegato:
  • per indurre e regolare l′espressione di geni o proteine specifici in ceppi batterici
L-arabinosio è usato come substrato per identificare, differenziare e caratterizzare le isomerasi del pentosio e nella bioproduzione dell′L-ribosio.
Biochem/physiol Actions
Il L-arabinosio è l′isomero presente in natura ed è uno dei costituenti dei polisaccaridi vegetali. La maggior parte dei batteri contiene un operone arabinosio inducibile che codifica per una serie di enzimi e trasportatori che consente l′uso dell′L-arabinosio come unica fonte di carbonio nelle colture microbiche.
Features and Benefits
  • Indicato alla ricerca in biochimica e nelle colture cellulari
  • Versatile ed adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W325501A9190610839
description
≥99% (GC)
description
99%
description
98%
description
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
technique(s)
flow cytometry: suitable, microbiological culture: suitable, ion chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
suitability
suitable for microtiter plates, suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-arabinosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review