Documenti fondamentali
369080
Millipore
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
Sinonimo/i:
Guanidinium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH5N3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.07 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.25
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4562
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
ethanol: soluble
water: soluble
Assorbimento
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Guanidina
SAFC
PHG0006
Guanidina
Guanidina ≥98%
Sigma-Aldrich
50950
Guanidina
Guanidina ≥99.0% (AT)
Sigma-Aldrich
50940
Guanidina
Guanidina LAB
Millipore
1.04220
Guanidina
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M2933
MES