324788
DAPK Inhibitor
The DAPK Inhibitor, also referenced under CAS 315694-89-4, controls the biological activity of DAPK.
Sinonimo/i:
DAPK Inhibitor, (4 Z)-4-(3-Pyridylmethylene)-2-styryl-oxazol-5-one, Death-Associated Protein Kinase Inhibitor, (4Z)-4-(3-Pyridylmethylene)-2-styryl-oxazol-5-one, Death-Associated Protein Kinase Inhibitor
Scegli un formato
CHF 117.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 117.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1=C(OC(=O)\C\1=C/c3cnccc3)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H12N2O2/c20-17-15(11-14-7-4-10-18-12-14)19-16(21-17)9-8-13-5-2-1-3-6-13/h1-12H/b9-8+,15-11+
GFGMISOSPOPSHN-QCTDOKRBSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2