Merck
SML3357
Rasarfin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-Chloro-4-(4-isobutyrylpiperazin-1-yl)phenyl)benzofuran-2-carboxamide, N-[3-Chloro-4-[4-(2-methyl-1-oxopropyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-benzofurancarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)O1)NC3=CC=C(N4CCN(CC4)C(C(C)C)=O)C(Cl)=C3
InChI key
SRZCCUYFJZQLGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling
Rasarfin is a dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling. It blocks agonist-mediated internalization of AT1R and other GPCRs. Rasarfin potently inhibits agonist induced ERK1/2 signaling by GPCRs, and MAPK and Akt signaling by EGFR. It prevents cancer cell proliferation.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)