12022
Cloruro di calcio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99-103%
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509
Impurezze
≤0.0001% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as CaO)
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5% in water)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
fluoride (F-): ≤40 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1