Documenti
1.72576
SAFC
Fluoruro di sodio
extra pure, for table water
Sinonimo/i:
Fluoruro di sodio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-667-8
Tensione di vapore
1 hPa ( 1077 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Punto di fusione
996 °C
Solubilità
soluble 42 g/L
Densità
2.8 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Disponiamo di un′ampia gamma di materie prime critiche di alta qualità nonché della documentazione e dell′esperienza tecnica necessarie per assistere i nostri clienti nel processo di adeguamento ai più rigorosi requisiti normativi. l nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità.
Applicazioni
Il fluoruro di sodio con bassi livelli di bromuro può essere usato per rimineralizzare l′acqua di mare desalinizzata per produrre acqua da tavola.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodium fluoride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1614002
Sodium fluoride
Sodium fluoride puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
01148
Sodium fluoride
Sodium Fluoride Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1408
Sodium Fluoride
Sodium fluoride ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
S1504
Sodium fluoride
Potassium bromide for analysis (max. 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04905
Potassium bromide