1.44253
Strisce di agar TC Hycon®
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Strisce agarizzate, TSA, agar ai peptoni di soia e caseina, strisce agarizzate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
RCS®
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
individually wrapped
Composizione
Lecithin
Polysorbate 80
Confezionamento
single packed of 50 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.