Documenti fondamentali
1.44228
Millipore
Strisce di agar Hycon® TCI-y
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Strisce agarizzate pronte all’uso Hycon, TSA, agar ai peptoni di soia e caseina, strisce agarizzate
Scegli un formato
40 UNITS
CHF 287.00
CHF 287.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 UNITS
CHF 287.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
CHF 287.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA
Sterilità
γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
individually wrapped
Composizione
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
Confezionamento
double packed of 40 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
Punto di fusione
>95 °C
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Le strisce agarizzate TCI-y sono terreni di coltura pronti all′uso per la determinazione dei microrganismi aerodispersi con i campionatori d′aria RCS®. Ciascuna striscia agarizzata è saldata in una guaina richiudibile e sottoposta a controllo visivo al 100% per garantire la massima sicurezza in ambienti critici. Il terreno è contenuto in una pellicola dal fondo flessibile. Il TCI-y è un terreno di coltura complesso per la coltivazione e l′isolamento di una vasta serie di batteri, lieviti e muffe. Esso è supplementato di neutralizzanti come lecitina, polisorbato 80 e tioglicolato. L′aggiunta di piruvato consente l′inattivazione dei vapori di VHP per l′impiego negli isolatori.
Applicazioni
Le strisce agarizzate sono utilizzate per monitorare aria ambientale e gas compressi con i campionatori d′aria RCS®. Queste strisce sterilizzate ai raggi gamma e in triplo involucro sono ideali per l′impiego in isolatori e ambienti critici.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2