Documenti fondamentali
1.44024
Millipore
Vetrini da contatto Hycon®
Empty slides, stand alone, sterile, pack of 20 units, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Hycon® Contact Slides Blank Slide Kit
Scegli un formato
20 UNITS
CHF 61.20
CHF 61.20
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 UNITS
CHF 61.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
CHF 61.20
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 20 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
nonselective for
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Blank Strip Kit, Contact Slides are developed for easy and flexible microbiological monitoring of flat and curved surfaces. The unique design makes it a universal tool for aseptic environments and isolators. The Blank Strip Kit consists of 20 empty, sterile, and sealed slides, with a contact area of 25 cm2 It is intended for applications where ready-to-use contact slides do not meet the operator′s requirements.
Applicazioni
Blank slides are used for special applications in microbial surface monitoring.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany