Documenti fondamentali
1.44111
Millipore
Cover Slides
HYCON®
About This Item
Codice UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Stato
plate (ready-to-use)
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 100 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Agar Strips
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Cover slides are used with the non-irradiated agar strips, for the detection of airborne microorganisms with RCS® Air Samplers. The cover slides are used to cover the agar surface post sampling and during incubation to avoid cross contamination and false positive results.
Applicazioni
Cover slides covers the agar strip surface and prevents contamination post sampling and during incubation.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.