Documenti
1.09984
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido solforico, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.05 M
tecniche
titration: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Replaces: SX1243J
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1