Documenti
1.09990
Supelco
Argento nitrato
c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Argento nitrato, for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Precipitation reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
7-9 (20 °C in H2O)
Densità
1.27 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4