Documenti
1.09959
Supelco
Idrossido di sodio
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Idrossido di sodio, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C in H2O)
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Gestione efficace delle ustioni chimiche orali acute dopo ingestione di NaOH: un caso clinico Questo caso clinico descrive la gestione medica di un'ustione orale acuta causata dall'ingestione di una soluzione di idrossido di sodio, fornendo spunti critici per la risposta alle emergenze e per i protocolli di trattamento in tossicologia e medicina d'urgenza (Li LB et al., 2024).
  • Struttura meccanica per la costruzione di gel geopolimerici: Una tecnica LSTM ottimizzata per prevedere la resistenza alla compressione di calcestruzzi a base di gel geopolimerico con ceneri volanti. Questo studio utilizza una soluzione di idrossido di sodio nell'ottimizzazione dei gel geopolimerici a base di ceneri volanti, impiegando tecniche avanzate di apprendimento automatico per prevedere le proprietà del materiale, che è fondamentale nell'ingegneria delle costruzioni e dei materiali (Shi X et al., 2024).
  • Modelli di apprendimento automatico di tipo ensemble basati sul boosting per la previsione della resistenza alla compressione non confinata di terreni argillosi stabilizzati con geopolimeri. La ricerca evidenzia l'applicazione di una soluzione di idrossido di sodio nei processi di stabilizzazione del suolo. La ricerca si concentra sull'utilizzo di modelli di apprendimento automatico per prevedere la resistenza dei terreni stabilizzati con geopolimeri, contribuendo ai progressi dell'ingegneria geotecnica (Abdullah GMS et al., 2024).
  • Produzione di chitosano dal guscio di gambero mediante ultrasuoni seguiti da idrolisi in acqua subcritica. Questo articolo discute l'uso di una soluzione di idrossido di sodio nel processo di estrazione e purificazione del chitosano dai gusci dei gamberi, evidenziando la sua importanza nella produzione di biopolimeri e le sue potenziali applicazioni nelle tecnologie alimentari e nella scienza dei materiali (Matouri M et al., 2024).
  • Un complesso di idrossido di nichel(II) stabilizzato con carbeni mesoionici: un precursore semplice per la chimica di attivazione del legame C-H. Lo studio esplora la sintesi di un complesso di idrossido di nichel(II) utilizzando una soluzione di idrossido di sodio, fornendo così una nuova via per l'attivazione del legame C-H nella sintesi chimica, fondamentale per lo sviluppo di processi catalitici e per la produzione farmaceutica (Pavun A et al., 2024).
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1