Documenti fondamentali
1.09973
Supelco
Acido cloridrico, soluzione
c(HCl) = 0.1 mol/L (1N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Soluzione di acido cloridrico, Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Concentrazione:
0.1 M
pH:
<1 (20 °C in H2O)
Nome del prodotto
Acido cloridrico, soluzione, for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Preparazione di monoliti ibridi gerarchicamente porosi epossi-funzionalizzati mediante polimerizzazione via radicali liberi e applicazione nell'arricchimento con cromatografia HILIC di glicopeptidi. Questo studio illustra la preparazione di monoliti epossi-funzionalizzati utilizzando soluzioni di acido cloridrico per l'arricchimento dei glicopeptidi, contribuendo ai progressi della proteomica e della chimica analitica (Ma et al., 2019).
  • Analisi simultanea di nove ammine aromatiche nel fumo di sigaretta tradizionale mediante estrazione in fase solida online combinata con cromatografia liquida-tandem e spettrometria di massa. La ricerca presenta un metodo per analizzare le ammine aromatiche nel fumo di sigaretta, utilizzando soluzioni di acido cloridrico per la preparazione dei campioni, migliorando la sensibilità della rivelazione negli studi ambientali (Zhang et al., 2017).
  • Un metodo HPLC semplificato per la determinazione del triptofano in alcuni cereali e legumi. Questo articolo illustra un metodo HPLC semplificato che utilizza soluzioni di acido cloridrico per la determinazione del triptofano in cereali e legumi, migliorando le tecniche di analisi della qualità degli alimenti (Çevikkalp et al., 2016).
  • Il plasma indotto da microonde con spettrometria a emissione ottica (MIP-OES) per la determinazione di 23 elementi in campioni geologici. Questo studio utilizza soluzioni di acido cloridrico in MIP-OES per determinare la composizione elementare di campioni geologici, contribuendo ai progressi dell'analisi geochimica (Niedzielski et al., 2015).
  • Rivisitazione dei metodi per la determinazione dei metalli biodisponibili nei sedimenti costieri. La ricerca rivisita i metodi analitici per la determinazione dei metalli biodisponibili nei sedimenti utilizzando soluzioni di acido cloridrico, per migliorare il monitoraggio ambientale e la valutazione dell'inquinamento (Peña-Icart et al., 2014).
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7