Documenti
1.09162
Supelco
Soluzione di tetra-n-butilammonio idrossido
c[(C₄H₉)₄NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol/methanol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinonimo/i:
Quaternary Ammonium Hydroxide Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
Soluzione di tetra-n-butilammonio idrossido, in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agenzia
reag. USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.792 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
  • Simultaneous analysis of dehydroacetic acid, benzoic acid, sorbic acid and salicylic acid in cosmetic products by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography: This research highlights the application of Tetra-n-butylammonium hydroxide as as an ion-pair reagent in the chromatographic analysis of various acids in cosmetic products. The study showcases its effectiveness in enhancing the extraction and solubility of analytes, making it a valuable tool for chemists and researchers in pharmaceuticals and environmental testing (Mikami et al., 2002).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0994 - 1,006 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0004 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 benzoic acid) by means of volumetric standard benzoic acid (article number 1.02401), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C