Documenti fondamentali
1.88005
Supelco
CombiTitrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar®
Sinonimo/i:
Titolante 5
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
CombiTitrant 5, one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
Concentrazione
5 mg/mL
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
La concentrazione (efficienza) dei titolanti Karl Fischer si riduce nel tempo. Pertanto, il titolo, essendo un fattore correttivo che compensa questo effetto, così come le variazioni di apparecchiatura, la manualità personale e le condizioni di laboratorio, deve essere determinato direttamente dopo l'apertura di una nuova bottiglia e deve essere verificato a intervalli regolari.
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Vedi tutto
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. IS THIS REAGENT FREE OF PYRIDINE?
    1 answer
    1. Yes, this reagent is pyridine free. Imidazole is the base used instead of pyridine.