Documenti
230189
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio idrossido
greener alternative
1.0 M in methanol
Sinonimo/i:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.47
Beilstein:
3571228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.0 M in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.3775
Densità
0.83 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il tetrabutilammonio idrossido è un sale dell′ammonio quaternario usato principalmente come base forte e catalizzatore di trasferimento di fase.
La soluzione di idrossido di tetrabutilammonio viene usata come catalizzatore di trasferimento di fase nella transesterificazione dell′olio di semi di soia.
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è altamente efficace e ottimizza l′efficienza catalitica. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Applicazioni
La soluzione di tetrabutilammonio idrossido (1 M in metanolo) può essere usata come base per sintetizzare porfirine e metalloporfirine deuterate con metile o metilene nell′anello. Può essere usato anche come iniziatore della polimerizzazione a innesto tra pivalolattone e acido poli(etilen-co-vinil acetato-co-metacrilico).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Block and Graft Copolymers of Pivalolactone. 3. Grafts on Ethylene Copolymers
Sundet SA
Macromolecules, 11(1), 146-149 (1978)
Rapid base-catalyzed deuterium exchange at the ring-adjacent methyl and methylene positions of octaalkyl and natural-derivative porphyrins and metalloporphyrins.
Godziela GM, et al.
Inorganic Chemistry, 25(23), 4286-4288 (1986)
Rapid transesterification of soybean oil with phase transfer catalysts
Zhang Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 366(1), 176-183 (2009)
Tetrabutylammonium hydroxide as titrant in nonaqueous media.
Harlow GA, et al.
Analytical Chemistry, 28(5), 787-791 (1956)