1.08431
Soluzione Titriplex® III
c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, EDTA disodium salt solution, reag. Ph. Eur., ready-to-use for metal titration, Titriplex®
Sinonimo/i:
Soluzione EDTA ; Soluzione di acido etilendiamminotetraacetico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Soluzione Titriplex® III, for metal titration c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, Titripur®, reag. Ph. Eur.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
7.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Risultati analitici
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0995 - 0,1005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (zinco SRM 682 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di zinco (N° Catalogo 1.02409), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
Nota: Il titolo è un fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti dalla titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e nelle specifiche condizioni di laboratorio subito dopo l′apertura di un nuovo flacone e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La titolazione è un metodo analitico utilizzato per determinare una concentrazione incognita usando una soluzione a titolo noto. La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo consolidato specifico per determinazioni accurate del contenuto di acqua in materie prime e prodotti finiti.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.