Vai a
A0169
Agarosio
Type I-A, low EEO
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
type
Type I-A
form
powder
impurities
≤7% water
ash
≤0.5%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.09-0.13
mp
86.5-89.5  °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Application
Agarose has been used:
  • as a component in the preparation of tumor tissue to embed the cell material
  • in the sample preparation for quantum dot analysis
  • in the preparation of agarose-solidified medium to study the effect of medium solidification on the culture of isolated ovules
Biochem/physiol Actions
Agarose is used as bioink, because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Analysis Note
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6013A0576A9539
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
Agarosio BioReagent, Molecular Biology, low EEO
Sigma-Aldrich
A9539
Agarosio
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1800 g/cm2 (1% gel), ≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
EEO
0.09-0.13
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.12
EEO
0.09-0.13
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.12%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
impurities
≤7% water
impurities
≤10% water
impurities
≤7% water
impurities
≤10% moisture content
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)