Documenti fondamentali
A5304
Sigma-Aldrich
Agarosio
Special High EEO
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
Impurezze
≤11% moisture content
Ceneri
≤1.5%
Torbidità
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.40
Temp. transizione
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥700 g/cm2 (1% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Compatibilità
Suitable for counterimmunoelectrophoresis and immunoelectrophoretic techniques with significant cathodal migration.
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarosio Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarosio
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
Agarosio For pulsed field electrophoresis running gel
Sigma-Aldrich
A2929
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Type II-A, Medium EEO
Sigma-Aldrich
A9918
Agarosio
Agarosio Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarosio
Agarosio Ultra-low Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A5030
Agarosio
Millipore
Millipore
1.01236
Agarose
Jean E Copper et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 208, 38-46 (2017-11-22)
In recognition of the importance of zebrafish as a model organism for studying human disease, we have created zebrafish content for a web-based reference atlas of microanatomy for comparing histology and histopathology between model systems and with humans (http://bio-atlas.psu.edu). Fixation
Marketa Kaucka et al.
eLife, 7 (2018-06-14)
Facial shape is the basis for facial recognition and categorization. Facial features reflect the underlying geometry of the skeletal structures. Here, we reveal that cartilaginous nasal capsule (corresponding to upper jaw and face) is shaped by signals generated by neural
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production