2120-OP
Agarose
OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
OmniPur® Agarose, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Stato
fine powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.15%
EEO (-mr): ≤0.1
Gelling range (1%): 36-39 °C
Gel strength (1%): 1200 g/cm2 min
Melting point (1%): 87-89 °C
Attenzione
WGK 3