Vai a
07-473
Anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 899.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, WB
Citations:
1097
CHF 899.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04791
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology.)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%
L′anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys4), N° Cat. 07-473, è un anticorpo policlonale di coniglio che permette di rivelare l'istone H3 trimetilato in lisina 4 ed è stato testato per l'uso in saggi di ChIP, dot blot, immunocitochimica e Western Blotting
L′istone H3.1t (UniProt: Q16695; chiamato anche H3/t, H3t, H3/g) nell'uomo è codificato dal gene HIST3H3 (chiamato anche H3FT) (Gene ID: 8290). Gli istoni sono proteine basiche nucleari altamente conservate che costituiscono la struttura portante dei nucleosomi nella cromatina degli eucarioti. Per questo hanno un ruolo cruciale nella regolazione della trascrizione, nella riparazione e nella replicazione del DNA così come nella stabilità cromosomica. Due molecole di ciascuno dei quattro istoni (H2A, H2B, H3 e H4) formano un ottamero intorno al quale il DNA si avvolge a formare unità ripetute, chiamate nucleosomi, che limitano l′accessibilità al DNA da parte dell′apparato di trascrizione, che richiede il DNA come stampo. L'istone H3 presenta un dominio globulare principale e una lunga coda N-terminale che fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modificazioni epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Le code N-terminali delle proteine istoniche sono soggette a modificazioni post-traduzionali, quali fosforilazione, acetilazione e metilazione, che permettono il reclutamento di fattori di regolazione a valle, influenzano la struttura cromatinica e sono decisivi nel processo di trascrizione. L'istone H3 può subire acetilazione a opera delle istone-acetiltransferasi su diversi residui di lisina presenti nella sua coda. Solitamente l'acetilazione è associata ad attività trascrizionale, mentre la metilazione dei residui di lisina e arginina può attivare o sopprimere la trascrizione a seconda del residuo modificato. La trimetilazione dell'istone H3 è uno dei segnali epigenetici più studiati. Modificazioni di tipo H3K4me3 risultano concordemente presenti a livello dei siti di inizio della trascrizione e il dominio H3K4me3 è associato a una maggiore attività di trascrizione e all′identità cellulare nello sviluppo preimpianto e nel processo di derivazione delle cellule staminali embrionali dalla massa cellulare interna e dalle cellule staminali ottenute dal trofoectoderma. (Rif.: Sharifi-Zarchi, A., et al. (2017). BMS Genomics. 18; Article 964; Liu, X., et al. (2016). Nature. 537(7621); 558-562).
Immunogen
Epitopo: lisina 4 trimetilata (Lys4)
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente a 10 amminoacidi della regione N-terminale dell′istone H3 umano trimetilato in Lisina 4.
Application
Saggio di ChIP:
un laboratorio indipendente ha convalidato l′uso di questo anticorpo nei saggi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Saggio di Dot blot: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:10.000 ha rivelato il trimetil-istone H3 (Lys4) nell′array Absurance
Histone H3 Antibody Specificity Array (N° Cat. 16-667) e nell′array Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (N° Cat. 16-665).Saggio di ChIP-seq:
L′immunoprecipitazione della cromatina è stata ottenuta con il kit Magna ChIP HiSens (N° Cat. 17-10460), 1 µL di anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys4) (N° Cat. 07-473), 20 µL di microsfere con Proteina A/G, e cromatina trattata con formaldeide (crosslinked) ottenuta da 1e6 cellule HeLa, seguita da purificazione del DNA mediante sferette magnetiche. Le librerie sono state preparate da campioni di DNA input e ChIP usando protocolli standard con adattatori Illumina contrassegnati da codici a barre e analizzati nello strumento Illumina HiSeq. È stato mappato un eccesso di otto milioni di reads dai file FastQ usando il sistema di allineamento Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) dopo rimozione dei tag con TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). I picchi sono stati identificati usando MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) e i picchi e i reads sono stati visualizzati sotto forma di track personalizzata sul Genome Browser dell′UCSC (http://genome.ucsc.edu) da file nei formati BigWig e BED. I picchi nella fascia del 25% più alto identificati nel dataset 07-473 erano sovrapponibili al 99% ai picchi identificati nel track H3K4me3 BROAD Histone di ENCODE per cellule HeLa S3.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys4), N° Cat. 07-473, è un anticorpo policlonale di coniglio che permette di rivelare l'istone H3 trimetilato in lisina 4 ed è stato testato per l'uso in saggi di ChIP, dot blot, immunocitochimica e Western Blotting
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela specificamente l′istone H4 trimetilato in Lisina 4 (H3Kme3).
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità in tampone contenente Tris-glicina 0,1M (pH 7,4), NaCl 150mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8ºC.
Analysis Note
Controllo
Estratto nucleare di cellule HeLa
Valutata mediante Western blotting su preparazioni nucleari di cellule HeLa estratte con acido (positive) e istone H3 ricombinante (negativo).
Saggio di Western blotting:
per la rivelazione dell′istone H3 trimetilato (Lys4) in preparazioni nucleari di cellule HeLa estratte con acido è stata utilizzata una diluizione 1:5.000 – 1:10.000 di questo anticorpo.
Other Notes
Sostituisce: 04-791
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
07-43607-03007-442
species reactivity
human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
unpurified
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
mol wt
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
HISTONE MONOUBIQUITINATION1 interacts with a subunit of the mediator complex and regulates defense against necrotrophic fungal pathogens in Arabidopsis.
Dhawan, R; Luo, H; Foerster, AM; Abuqamar, S; Du, HN; Briggs, SD; Mittelsten Scheid, O; Mengiste, T
Plant Cell null
Attenuation of brassinosteroid signaling enhances FLC expression and delays flowering.
Domagalska, MA; Schomburg, FM; Amasino, RM; Vierstra, RD; Nagy, F; Davis, SJ
Development null
Immunoassay for human serum hepcidin.
Tomas Ganz, Gordana Olbina, Domenico Girelli, Elizabeta Nemeth, Mark Westerman
Blood null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-47304053252363887