Nome del prodotto
Anticorpo anti-istone H3, 0.5 mg/mL, Upstate®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Immunogen
Application
Epigenetica & funzione nucleare
Saggio di immunoprecipitazione: 10 µg di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato l′istone H3 da 500 µg di estratto acido di cellule HeLa. Il campione immunoprecipitato è stato sottoposto a Western blotting utilizzando 0,5 µg/mL dello stesso anticorpo.
Immunoprecipitazione della cromatina: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha immunoprecipitato l′istone H3 da cromatina vegetale (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Istoni
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Estratti acidi di cellule HeLa
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare l′istone H3 in 10 µg di estratto acido di cellule HeLa.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-istone H3
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c